Learn More
Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalfa-Fmoc-L-arginina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400669 1 g 1 g
15420669 250 mg 250 miligramos
15410669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63784.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143824-77-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143824-77-5
Número MDL MFCD00237008
Sinónimo Fmoc-Arg(Boc)2-OH; (S,E)-5-[1,2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidino]-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.67
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido