Learn More
Monohidrato de Nomega-(4-metoxi-2,3,6-trimetilfenilsulfonil)-L-arginina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15458456 5 g 5 g
15448456 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458456
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63697.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80745-10-4
Fórmula molecular C16H26N4O5S
Peso molecular (g/mol) 386.467
Número MDL MFCD01862361
Clave InChI FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo h-arg mtr-oh, h-arg mtr-oh.1/2h2o, s-2-amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, l-arginyl-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl, n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-d-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, amino acid series, arginine mtr-oh, n pound inverted question mark 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine
PubChem CID 7408178
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[amino-[(4-metoxi-2,3,6-trimetilfenil)sulfonilamino]metilideno]amino]pentanoico
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)N)N)C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomega-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine monohydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.48
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo