Learn More
3M™ Nomad™ Tapete Terra Tráfico Alto 8250
Código de producto. 17823256
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 x 1,2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17823256 6 x 1,2 m cada uno
1 options
Código de producto. 17823256 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100283949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las Alfombras Nomand™ Terra 8250 son adecuadas para su uso en interiores, en zonas de tráfico intenso.
  • Atrape y retenga la suciedad y la humedad en áreas de tráfico extremo con la Alfombrilla 3M™ Nomad™ Terra 8250.
  • Nuestra alfombrilla de bucle de vinilo es adecuada para usar en interiores, exteriores o en fosos de entrada en áreas de tráfico extremo y ofrecen una excelente resistencia a la grasa y al aceite. Estructura abierta que elimina, atrapa y oculta la suciedad y el agua para evitar que entren a las instalaciones. El soporte de vinilo protege las superficies del suelo en áreas interiores y facilita la limpieza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 6 x 1,2 m
Color Dark Gray
Longitud (imperial) 19.685 ft.
Longitud (métrico) 6 m
Material Vinilo
Tipo Entrance Mat
Anchura (imperial) 3.937 ft.
Anchura (métrico) 1.2 m