Learn More
Diclorhidrato de nolatrexed, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nolatrexed Dihydrochloride |
| CAS | 152946-68-4 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N4 O S . 2 Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4OS.2ClH/c1-8-2-3-10-11(13(19)18-14(15)17-10)12(8)20-9-4-6-16-7-5-9;;/h2-7H,1H3,(H3,15,17,18,19);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cc1ccc2N=C(N)NC(=O)c2c1Sc3ccncc3 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-metil-5-piridin-4-ilsulfanil-3H-quinazolin-4-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 357.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.0265 |