Learn More
Nojirimicina-1-Ácido Sulfónico, TRC
Product Code. 30483811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30483811 50 mg 50 miligramos
30471602 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30483811 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN63500050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114417-84-4
Fórmula molecular C6 H13 N O8 S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Nombre IUPAC [(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetilpiperidina-2-il] sulfato de hidrógeno
SMILES OC[C@H]1NC(OS(=O)(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nojirimycin-1-Sulfonic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO8S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15-16(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0362