Learn More
Nojirimicina-1-Ácido Sulfónico, TRC
Código de producto. 30471602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471602 10 mg -
30483811 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN63500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114417-84-4
Fórmula molecular C6 H13 N O8 S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Nombre IUPAC [(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetilpiperidina-2-il] sulfato de hidrógeno
SMILES OC[C@H]1NC(OS(=O)(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nojirimycin-1-Sulfonic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO8S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15-16(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0362