Learn More
Nofmer MSD, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nofmer MSD |
| CAS | 6362-80-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H20 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-(2-Methyl-2-phenylpropyl)styrene, 1,1'-(1,1-Dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis[benzene], (2-Methyl-4-phenylpent-4-en-2-yl)benzene, 2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene, 4,4-Dimethyl-2,4-diphenyl-1-butene, 4-Methyl-2,4-diphenyl-1-pentene, DK 80, DK 81, DK 86 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20/c1-15(16-10-6-4-7-11-16)14-18(2,3)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,1,14H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)(CC(=C)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-metil-4-fenilpent-4-en-2-il)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 236.35 |
| Mostrar más |