Learn More
Nodinitib-1, MedChemExpress
Código de producto. 16480028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480028 5 mg 5 miligramos
16473606 25 mg 25 miligramos
16447496 100 mg 100 miligramos
16443577 50 mg 50 miligramos
16437558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18639
MedChemExpress Nodinitib-1 (ML130;CID-1088438) is a NOD1 inhibitor with an IC50 of 0.56 μM.
Nodinitib-1 (ML130
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nodinitib-1
CAS 799264-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13N3O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ML130 CID-1088438
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (69.60 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1S(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 287.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation