Learn More
NOD-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16489676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489676 50 mg 50 miligramos
16464416 100 mg 100 miligramos
16455857 5 mg 5 miligramos
16423128 10 mg 10 miligramos
16400689 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16489676
Marca: Medchem Express HY100691
MedChemExpress NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NOD-IN-1
CAS 132819-92-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17NO4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 343.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.4
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation