Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Beschreibung
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Nocodazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 31430-18-9 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11N3O3S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Oncodazole R17934 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?