Learn More
Nocodazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762633 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10383912 50 mg Frasco de vidrio 50 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    99.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 14.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31430-18-9 | C14H11N3O3S | 301.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31430-18-9
Fórmula molecular C14H11N3O3S
Peso molecular (g/mol) 301.32
Número MDL MFCD00005588
Clave InChI KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nocodazole, oncodazole, nocodazol, nocodazolum, nocidazole, nocodazole usan:inn, nocodazol inn-spanish, nocodazolum inn-latin, unii-sh1wy3r615, methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate
PubChem CID 4122
ChEBI CHEBI:34892
Nombre IUPAC metil N-[6-(tiofeno-2-carbonilo)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nocodazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C to 305.0°C
Color Marrón anaranjado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,dmf,ethanol,chloroform,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nocodazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.