Learn More
R&D Systems™ Nocodazole
Código de producto. 30001212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001212 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001212 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1228/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.35€
    170.10€ / 10 miligramos
    Ahorro 19.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Microtubule inhibitor
Microtubule inhibitor; inhibits mitosis. Also inhibits autophagosome-lysosome fusion. Enhances homology-directed repair (HDR) efficiency 9 to 31% (depending on cell cycle phase) and increases Cas9-mediated gene editing frequencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nocodazole
CAS 31430-18-9
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H11N3O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Pureza >95%
Peso molecular 301.32