Learn More
MedChemExpress Nociceptin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.06% |
| CAS | 170713-75-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1809.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (27.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (27.64 mM) |
| Sinónimo | Orphanin FQ |