missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOC2L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15664395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15664395 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15664395 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total INHAT-2 / NOC2L protein.

INHAT (inhibitor of acetyltransferases) complex binds to histones and masks them from being substrate for acetyltransferase. Endogenous INHAT subunits, which include the Set/TAF-Ibeta oncoprotein, associate with chromatin in vivo and can block coactivator mediated transcription when transfected in cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOC2L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica NOC2L
N.º de referencia del gen Q9Y3T9
Alias de gen AA410003; AF155546; DKFZp564C186; FLJ35172; hypothetical protein LOC508638; NET15; NET7; NIR; NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor; NOC2L; NOC2L nucleolar associated transcriptional repressor; NOC2-like; NOC2-like nucleolar associated transcriptional repressor; NOC2-like protein; novel INHAT (inhibitor of histone acetyltransferase) repressor; novel INHAT repressor; nucleolar complex associated 2 homolog; nucleolar complex associated 2 homolog (S. cerevisiae); nucleolar complex protein 2 homolog; PPP1R112; Protein NOC2 homolog; protein phosphatase 1, regulatory subunit 12; RGD1309387
Símbolos de los genes NOC2L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human nucleolar complex associated 2 homolog.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.