Learn More
Estándar de metales nobles: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/mL en HCl al 20%, VHG™
Descripción
Estándar de metales nobles: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/mL en HCl al 20%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7440-15-5, 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rhenium 99.96 μg/mL/Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |