Learn More
Nobiletina, TRC
Código de producto. 30467255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467255 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30467255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN63350050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nobiletin
CAS 478-01-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H22 O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5,6,7,8-tetrametoxicromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 402.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1315
Porcentaje de pureza >95