Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nobiletina
Código de producto. 16641842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16641842 250 mg 250 miligramos
16631842 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16641842 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463522500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 478-01-3 | C21H22O8 | 402.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478-01-3
Fórmula molecular C21H22O8
Peso molecular (g/mol) 402.40
Clave InChI MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5,6,7,8-tetrametoxi-4H-cromen-4-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C1=CC(=O)C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nobiletin
Punto de fusión 138.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.39