Learn More
3M™ Tapones para los oíos No-Touch™ PN-01-004
Código de producto. 15759777 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Morado
Código de producto.
15759777 Color: Morado
1 options
Código de producto. 15759777 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000052849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    86.15€ / 100 pares
    Ahorro 45.85€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones para los oídos 3M™ No-Touch™ son fáciles de usar, suaves y están listos para su uso inmediato.
  • Los tapones para los oídos son fáciles de usar, y están moldeados y listos para su uso inmediato.
  • Fabricados con espuma de poliuretano suave para mayor comodidad y protección segura.
  • No es necesario enrollarlos.
  • El vástago de inserción suave pero duradero ayuda a ponerlos y quitarlos con facilidad.
  • El color brillante es atractivo los trabajadores más jóvenes.
  • Tapones para los oídos de alta atenuación, SNR 35 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado
Pares por paquete 100 pares/paquete
Reducción del ruido nominal (RRN) 35 dB
Corded Con cable
Tipo de producto Tapones para oídos
Material Espuma de poliuretano