Learn More
Invitrogen™ Reactivo de etiquetado de proteínas No-Stain™
Código de producto. 16351358
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
Un kit de estándar puede etiquetar 40 mini geles o 40 membranas de tamaño minigel
Un kit estándar etiqueta 10 minigeles o 10 membranas de tamaño minigel
Gel Compatibility:
Cualquier tipo de gel y química de gel
Minigeles de proteínas prefundidas, geles de proteínas prefundidas midi
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
40 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de reacciones Gel Compatibility Unit Size
16351358 Un kit estándar etiqueta 10 minigeles o 10 membranas de tamaño minigel Minigeles de proteínas prefundidas, geles de proteínas prefundidas midi 10 reacciones
16341358 Un kit de estándar puede etiquetar 40 mini geles o 40 membranas de tamaño minigel Cualquier tipo de gel y química de gel 40 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16351358 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A44717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    55.65€ / 10 reacciones
    Ahorro 5.85€
    9% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A fast, easy to use, covalent protein labeling reagent, applied to a membrane after gel transfer that provides sensitive, linear detection of protein for total protein normalization of western blotting data. The Invitrogen No-Stain Reagent can also be used as a fast, sensitive gel stain for visualization of proteins in a gel.
The Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent provides a flexible, accurate, rapid, and reliable method to visualize and normalize proteins in a gel or on a membrane (post-transfer). It forms covalent bonds to proteins in gels or on membranes within 10 minutes, does not require any de-staining steps, and can be instantly visualized using any commonly available imager. No-Stain reagent does not require any particular gels or other reagents and is compatible with gel stains and western workflows.
  • Formato de etiquetado de uso flexible: utilice cualquier gel de proteínas de su elección para realizar el etiquetado de proteínas totales de la membrana después de la transferencia. O utilícelo como una tinción de proteína rápida después de la electroforesis de geles que no tiene intención de transferir.
  • Protocolo fácil de usar: mezcle e incube con la membrana transferida. El tiempo de reacción es de 10 minutos. El tiempo de reacción de la tinción de gel también es de 10 minutos.
  • Visualización flexible: utilice una amplia gama de imágenes con fuente de luz UV, LED verde o fluorescente (∼488 mm), incluido el sistema de imagen iBright FL1500, para capturar una imagen.
  • Normalización precisa de proteínas totales: diseñada para proporcionar una normalización precisa de proteínas totales en un amplio rango lineal para la detección de proteínas: 1 – 80 μg de proteína total cargada por pocillo.
  • Señal sensible y estable: las bandas de proteínas se detectan hasta 20 ng y la señal es compatible con la detección de anticuerpos de salida.
  • La normalización total de proteínas es un método útil para obtener datos exactos y cuantitativos de western blotting, ya que las proteínas de limpieza a menudo pueden verse afectadas por condiciones experimentales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Reactivos de etiquetado de proteínas
Contenido y almacenamiento • Activador sin tinción, 200 µl, almacenar de -5 a -30 °C
• Derivador sin tinción, 200 µl, almacenar de -5 a -30 °C
• 2 tampones de etiquetado sin tinción, 5 ml, almacenar de 15 a 30 °C
Descripción El reactivo de etiquetado de proteínas sin tinción forma enlaces covalentes con las cadenas laterales de aminoácidos de lisina en todas las proteínas
Para utilizar con (equipo) Compatible con una amplia gama de generadores de imágenes con fuentes de luz UV o fluorescente (por ejemplo, el generador de imagen iBright).
N.º de reacciones Un kit estándar etiqueta 10 minigeles o 10 membranas de tamaño minigel
Tiempo de actividad 10 minutos
Condiciones de envío Hielo seco
Método de detección Fluorescencia
Gel Compatibility Minigeles de proteínas prefundidas, geles de proteínas prefundidas midi
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Invitrogen
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Compatible con todos los pasos de inmunodetección posteriores (bloqueo, unión de anticuerpos, detección quimioluminiscente o basada en fluorescencia).