Learn More
NO-prednisolone, MedChemExpress
Descripción
NO-prednisolone is a nitric oxide (NO)-releasing derivative of Prednisolone. NO-prednisolone potently stimulates IL-10 production in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NO-prednisolone |
| CAS | 327610-87-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H33NO9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | NCX-1015 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (46.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C(COC(C3=CC=C(CO[N+]([O-])=O)C=C3)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 539.57 |
| Mostrar más |