Learn More
Tocris Bioscience™ NNC 55-0396 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001337 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001337 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2268/10
Highly selective CaV3.x blocker
Highly selective T-type calcium channel blocker. Displays IC50 values of 6.8 and > 100 μM for inhibition of Cav3.1 T-type channels and HVA currents respectively in INS-1 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NNC 55-0396 dihydrochloride
CAS 357400-13-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C30H40Cl2FN3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.57
Pureza >98%
Peso molecular 564.567