Learn More
Tocris Bioscience™ NNC 26-9100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18085262 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18085262 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2440/10
Selective sst4 agonist
NNC 26-9100 is a somatostatin sst4 receptor agonist that displays > 100-fold selectivity over sst2 receptors (Ki values are 6 and 621 nM for sst4 and sst2 receptors respectively). Potently inhibits forskolin -induced cAMP accumulation (EC50 = 26 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NNC 26-9100
CAS 199522-35-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C22H25BrCl2N6S
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.35
Pureza >99%
Peso molecular 556.348