Learn More
NN'-bis(2-hidroxietil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NN'-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 15438-70-7 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O3/c8-3-1-6-5(10)7-2-4-9/h8-9H,1-4H2,(H2,6,7,10) |
| SMILES | OCCNC(=O)NCCO |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2-hidroxietil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 148.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0848 |