Learn More
NMS-P715, MedChemExpress
Código de producto. 16495846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495846 100 mg 100 miligramos
16451367 50 mg 50 miligramos
16407857 5 mg 5 miligramos
16405138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12382
MedChemExpress NMS-P715 is a selective, ATP-competitive inhibitor of MPS1, with an IC50 of 182 nM.
NMS-P715 is a selective, ATP-competitive inhibitor of MPS1, with an IC50 of 182 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMS-P715
CAS 1202055-32-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H39F3N8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (2.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(C)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC=C(C(NC5CCN(C)CC5)=O)C=C4OC(F)(F)F)N=C23)NC6=C(CC)C=CC=C6CC
Peso molecular (g/mol) 676.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.73
Porcentaje de pureza 97.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease