Learn More
NMS-873, MedChemExpress
Código de producto. 16499307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499307 5 mg 5 miligramos
16486886 100 mg 100 miligramos
16486758 10 mg 10 miligramos
16482837 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16499307
Marca: Medchem Express HY15713
MedChemExpress NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMS-873
CAS 1418013-75-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N4O3S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.5 mg/mL (39.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C=C(OCC1=NN=C(SC2CCCC2)N1C3=CC=CN=C3)C=C4)=C4C5=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C5
Peso molecular (g/mol) 520.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.67
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death