Learn More
NMS-859, MedChemExpress
Código de producto. 16496886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496886 100 mg 100 miligramos
16496758 10 mg 10 miligramos
16492837 50 mg 50 miligramos
16409317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15714
MedChemExpress NMS-859 is a potent, covalent VCP (p97) inhibitor, with IC50s of 0.37 and 0.36 μM for wild-type VCP in the presence of 60 μM and 1 mM ATP in cells, respectively.
NMS-859 is a potent, covalent VCP (p97) inhibitor, with IC50s of 0.37 and 0.36 μM for wild-type VCP in the presence of 60 μM and 1 mM ATP in cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMS-859
CAS 1449236-96-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClN3O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.07 mM)
SMILES O=S1(C2=CC=CC=C2C(NC3=CC(NC(CCl)=O)=CC=C3)=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 349.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.79
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death