missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMI Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17552694
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17552694 30 μL 30 microlitros
17532694 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17552694 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809982S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NMI Monoclonal antibody specifically detects NMI in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NMI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TSHZ1
N.º de referencia del gen Q6ZSZ6
Alias de gen N-mcy (and STAT) interactor; Nmi; N-myc (and STAT) interactor; N-myc and STAT interactor; N-myc interactor; N-myc-interactor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 29-176 of human TSHZ1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.