Learn More
NMI 8739, MedChemExpress
Código de producto. 16436137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16436137 5 mg 5 miligramos
16463408 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101540
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMI 8739
CAS 129024-87-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H41NO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 463.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.65
Porcentaje de pureza 97.53%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation