missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NME5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17980273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17980273 20 μL 20 microlitros
17969532 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17980273 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145310

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Does not seem to have NDK kinase activity. Confers protection from cell death by Bax and alters the cellular levels of several antioxidant enzymes including Gpx5. May play a role in spermiogenesis by increasing the ability of late-stage spermatids to eliminate reactive oxygen species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NME5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica NME5
N.º de referencia del gen P56597, Q99MH5
Alias de gen 1700019D05Rik; expressed in non-metastatic cells 5; inhibitor of p53-induced apoptosis-beta; IPIA-beta; NDK-H 5; NDP kinase homolog 5; NM23H5; NM23-H5; nm23-M5; NME/NM23 family member 5; NME5; non-metastatic cells 5 protein expressed in; non-metastatic cells 5, protein expressed in (nucleoside-diphosphate kinase); nucleoside diphosphate kinase homolog 5; radial spoke 23 homolog; RSPH23; testis-specific nm23 homolog
Símbolos de los genes NME5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human NME5 protein, Ile3-Lys194 (Accession #P56597).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 688903, 75533, 8382
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.