Learn More
NMDI14, MedChemExpress
Código de producto. 16450747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16450747 50 mg 50 miligramos
16437157 5 mg 5 miligramos
16415326 100 mg 100 miligramos
16404438 10 mg 10 miligramos
16403086 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16450747
Marca: Medchem Express HY111374
MedChemExpress NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMDI14
Forma física Solid
CAS 307519-88-6
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (60.17 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(CC2NC3=C(C=C(C)C(C)=C3)NC2=O)=O)SC(C)=C1C)OCC
Peso molecular (g/mol) 415.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.51
Porcentaje de pureza 95.1%