Learn More
NMDA, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-D-aspartic Acid |
| CAS | 6384-92-5 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | NMDA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-(metilamino)butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0532 |