Learn More
NM107, MedChemExpress
Código de producto. 16493988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493988 10 mg 10 miligramos
16444996 100 mg 100 miligramos
16440347 50 mg 50 miligramos
16416707 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10468
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NM107
CAS 20724-73-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2'-C-Methylcytidine NM-107
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM)
SMILES NC(C=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@]2(C)O)=NC1=O
Peso molecular (g/mol) 257.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.24
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus