Learn More
Tocris Bioscience™ NLS-StAx-h
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18712188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18712188 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18712188 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6531/100U
Wnt signaling inhibitor
NLS-StAx-h is a Wnt inhibitor (IC50 = 1.4 μM). Stapled peptide inhibitor of oncogenic Wnt signaling. Inhibits β-catenin-transcription factor interactions. Inhibits proliferation and migration of colorectal cancer cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2872559-21-0
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C.
Cantidad 100 μg