Learn More
NLG919, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol |
| CAS | 1402836-58-1 |
| Fórmula molecular | C18H22N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | α-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol, 1-Cyclohexyl-2-(5H-imidazo[5,1-a]isoindol-5-yl)ethanol, NLG919 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O/c21-18(13-6-2-1-3-7-13)10-16-14-8-4-5-9-15(14)17-11-19-12-20(16)17/h4-5,8-9,11-13,16,18,21H,1-3,6-7,10H2 |
| SMILES | OC(CC1c2ccccc2c3cncn13)C4CCCCC4 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclohexil-2-(5H-imidazo[1,5-b]isoindol-5-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1732 |