Learn More
Sal de trifluoroacetato amida hormona estimulante alfa-melanocito [NLE4, D-Phe7], Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Melanocyte Stimulating Hormone amide trifluoroacetate salt |
| CAS | 75921-69-6 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | C78H111N21O19 |
| Número MDL | MFCD00151715 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-DPhe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH{2},Melanotan |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1647 |
| Forma física | Sólido |