missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLE1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30149942 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30149942 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP298646CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NLE1 Polyclonal antibody specifically detects NLE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NLE1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ10458, Nle, Notchless gene homolog, notchless homolog 1 (Drosophila), notchless protein homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NLE1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.