Learn More
Tocris Bioscience™ NKY 80
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002027 10 mg 10 miligramos
30002038 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002027 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5071/10
Adenylyl cyclase inhibitor
Inhibitor of adenylyl cyclase (AC). Exhibits greater affinity for AC5 over AC3 and AC2 (IC50 values are 8.3 μM, 132 μM and 1.7 mM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299442-43-6
Fórmula molecular C12H11N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NKY 80
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 229.24