Learn More
Invitrogen™ Nkx3.1 Monoclonal Antibody (3 9)
Código de producto. 10007662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10007662 100 μg cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 10007662 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 359700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    394.65€ / 100 microgramos
    Ahorro 131.35€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Mouse Monoclonal Antibody
Nkx3.1 Monoclonal Antibody for ELISA, IHC, Western Blot
The homeodomain-containing transcription factor NKX3-1 is a putative prostate tumor suppressor that is expressed in a largely prostate-specific and androgen-regulated manner. Loss of NKX3-1 protein expression is a common finding in human prostate carcinomas and prostatic intraepithelial neoplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nkx3.1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3 9
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica NKX3-1
N.º de referencia del gen P97436, Q99801
Alias de gen bagpipe; BAPX2; Bax; Drosophila NK-3 transcription factor, locus 1; homeobox protein NK-3 homolog A; Homeobox protein Nkx-3.1; NK homeobox, family 3, A; NK3 homeobox 1; NK3 transcription factor homolog A; NK3 transcription factor related, locus 1; NK-3 transcription factor, locus 1; NK-3 transcription factor, locus 1 (Drosophila); NKX3; NKX3.1; Nkx-3.1; Nkx3-1; NKX3-1 antibody; NKX3A; prostate-specific ag
Símbolos de los genes NKX3-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein containing the N-terminal domain of the human Nkx3.1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18095, 4824
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1