missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nkx2.2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16362375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16362375 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16362375 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA585439

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Xenopus laevis (88%), Chicken (95%), Bovine (100%). Positive Control: Nkx2.2-transfected 293T. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene contains a homeobox domain and may be involved in the morphogenesis of the central nervous system. This gene is found on chromosome 20 near NKX2-4, and these two genes appear to be duplicated on chromosome 14 in the form of TITF1 and NKX2-8. The encoded protein is likely to be a nuclear transcription factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nkx2.2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.79 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica NKX2-2
N.º de referencia del gen O95096
Alias de gen Drosophila NK2 transcription factor related, locus 2; glycoprotein GP330, renal; homeobox protein NK-2 homolog B; Homeobox protein Nkx-2.2; homeobox protein Nkx2-2; NK2 homeobox 2; NK2 transcription factor related locus 2; NK2 transcription factor related, locus 2; NK2 transcription factor-like protein B; NKX2.2; Nkx-2.2; Nkx2\.2; Nkx2-2; NKX2B; tinman
Símbolos de los genes NKX2-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Nkx2.2. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4821
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.