Learn More
NKP608, MedChemExpress
Descripción
NKP608 is a non-peptidic derivative of 4-aminopiperidine which acts as a selective, specific and potent antagonist at the neurokinin-1 (NK-1) receptor both in vitro(IC50=2.6 nM) and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NKP608 |
| CAS | 177707-12-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H24ClF6N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (161.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=NC2=CC=CC=C12)N[C@@H]3C[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 619.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 619.98 |
| Mostrar más |