Learn More
NKP-1339, MedChemExpress
Código de producto. 16473087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473087 50 mg 50 miligramos
16467038 10 mg 10 miligramos
16427096 100 mg 100 miligramos
16419587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16350
MedChemExpress NKP-1339 (IT-139; KP-1339) is the first-in-class ruthenium-based anticancer agent in development against solid cancer with limited side effects. NKP-1339 induces G2/M cell cycle arrest, blockage of DNA synthesis, and induction of apoptosis via the mitochondrial pathway. NKP-1339 has a high tumor targeting potential, strongly binds to serum proteins such as albumin and transferrin and activates in the reductive tumor milieu.
NKP-1339 (IT-139
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NKP-1339
Forma física Solid
CAS 197723-00-5
Color Dark Brown
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12Cl4N4NaRu
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo IT-139 KP-1339
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59 mg/mL (117.50 mM)
SMILES [Cl-][Ru+3]([N]1=CC2=CC=CC=C2N1)([Cl-])([Cl-])([N]3=CC4=CC=CC=C4N3)[Cl-].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 502.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.14
Porcentaje de pureza 98.14%