Learn More
NK-252, MedChemExpress
Código de producto. 16493817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493817 50 mg 50 miligramos
16467686 100 mg 100 miligramos
16450338 5 mg 5 miligramos
16417878 10 mg 10 miligramos
16403686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19734
MedChemExpress NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NK-252
Forma física Solid
CAS 1414963-82-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N5O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.66 mM)
SMILES O=C(NCC1=NC=CC=C1)NC2=NN=C(C3=CC=CO3)O2
Peso molecular (g/mol) 285.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.26
Porcentaje de pureza 99.48%