Learn More
Nizatidine, TRC
Código de producto. 30480071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480071 50 mg
30465489 1 g
30478997 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN59850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76963-41-2
Fórmula molecular C12 H21 N5 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 331.46
Sinónimo Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[2-[(dimetilamino)metilo]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nizatidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1137