Learn More
Nizatidina Sulfóxido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.1086 |