Learn More
Nizatidina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30471287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471287 25 mg 25 miligramos
30476730 100 mg -
30473773 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN59851025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102273-13-2
Fórmula molecular C12 H21 N5 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 347.46
Sinónimo (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]etil]-1-N-metil-2-nitroetilo-1,1-diamina
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1086