Learn More
nizatidina, Mikromol™
Descripción
Nizatidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nizatidine |
| CAS | 76963-41-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Nizatidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H21 N5 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-N'-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Mostrar más |