Learn More
Nizatidine, MedChemExpress
Descripción
Nizatidine is a potent and orally active histamine H2 receptor antagonist, can be used for the research of stomach and intestines ulcers. Nizatidine works by decreasing the secretion of gastric acid the stomach makes and prevent ulcers from coming back after they have healed in animal models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nizatidine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 76963-41-2 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H21N5O2S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.85 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (60.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN/C(NCCSCC1=CSC(CN(C)C)=N1)=C\[N+]([O-])=O |
| Mostrar más |