Learn More
Nizatidina, LoGiCal
Código de producto. 30462544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462544 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462544 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0220.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nizatidine
CAS 76963-41-2
Nombres de analitos o componentes Nizatidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H21 N5 O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1
Nombre IUPAC 1-N'-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 331.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1137 g/mol