Learn More
Nizatidina EP Impureza H (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Nizatidina EP Impureza H (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)etantioamida;clorhidrato |
| Mostrar más |