Learn More
Nizatidina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30051857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051857 25 mg 25 miligramos
30051087 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051857 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0220.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nizatidina EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 54252-45-8
Nombres de analitos o componentes N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. A (EP), Nizatidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c1-5-4(6-2)3-7(8)9/h3,5-6H,1-2H3
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NC
Nombre IUPAC 1-N,1-N'-dimetil-2-nitroeteno-1,1-diamina
Peso molecular (g/mol) 131.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0695 g/mol